Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Methylcellulose, viskositet 15 cP (2% opløsning i vand)
Artikelnummer. p-161201 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
100 g
250 g
1 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
250g
Artikelnummer. 10246190
Brand: Thermo Scientific Chemicals 182311000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 9004-67-5 | C20H38O11 | 454.513 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9004-67-5
Molekylær formel C20H38O11
Molekylvægt (g/mol) 454.513
MDL nummer MFCD00081763
InChI nøgle YLGXILFCIXHCMC-JHGZEJCSSA-N
PubChem CID 51063134
IUPAC navn (5R)-2,3,4-trimethoxy-6-(methoxymethyl)-5-[(2S)-3,4,5-trimethoxy-6-(methoxymethyl)oxan-2-yl]oxyoxan
SMIL COCC1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2OC)OC)OC)COC)OC)OC)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl cellulose
Farve Grå-Hvid
Navn note Viscosity (2% Solution in Water) 12-18 CP
Fysisk form Pulver
Merck Index 15, 6111
Mængde 100 g
Infrarødt spektrum Authentic
Tab ved tørring 5% max.
Emballage Plastflaske
Viskositet 12 to 18cP (2% solution in water,20°C)