Få mere at vide
Methylcarbazat, 98%
Artikelnummer. 11441928
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11441928 100 g 100g
11451928 500 g 500g
11461928 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11441928 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14548.22
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 6294-89-9 | C2H6N2O2 | 90,08 g/mol
Methylcarbazat blev anvendt til fremstilling af methyl-3-(4-methyl-benzyl-iden)carbazat. Det blev også brugt i syntesen af imidazo[1,5-d][1,2,4]triaziner. Det bruges som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Methylcarbazat blev anvendt til fremstilling af methyl-3-(4-methyl-benzyl-iden)carbazat. Det blev også brugt i syntesen af imidazo[1,5-d][1,2,4]triaziner. Det bruges som farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6294-89-9
Molekylær formel C2H6N2O2
Molekylvægt (g/mol) 90.08
MDL nummer MFCD00007594
InChI nøgle WFJRIDQGVSJLLH-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl carbazate, methyl hydrazinecarboxylate, methyl hydrazinocarboxylate, methoxycarbohydrazide, methylcarbazate, hydrazinecarboxylic acid, methyl ester, carbomethoxyhydrazide, methyl hydrazinoformate, methoxycarbonyl hydrazine, carbazic acid methyl ester
PubChem CID 80519
IUPAC navn methyl-N-aminocarbamat
SMIL COC(=O)NN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl carbazate
Smeltepunkt 70°C to 73°C
Lugt Weak
Mængde 100 g
FN nummer UN2811
Beilstein 1679395
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 90.08
Procent renhed 98%