missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Methyl carbamimidate sulfate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl carbamimidate sulfate |
| CAS | 29427-58-5 |
| Molekylær formel | C2H8N2O5S |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | O-Methylisourea Sulfate |
| InChI formel | InChI=1S/C2H6N2O.H2O4S/c1-5-2(3)4;1-5(2,3)4/h1H3,(H3,3,4);(H2,1,2,3,4) |
| SMIL | COC(=N)N.OS(=O)(=O)O |
| IUPAC navn | methyl carbamimidate;sulfuric acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 172.16 |
| Formel vægt | 172.0154 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?