Learn More
Methyl Carbamate, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Methyl Carbamate |
| InChI formel | InChI=1S/C2H5NO2/c1-5-2(3)4/h1H3,(H2,3,4) |
| Mængde | 25 g |
| Formel vægt | 75.032 |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |