Få mere at vide
Methyl carbamate, 99%
Artikelnummer. 10451481 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
250 g
1 kg
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10451481 5 g Glasflaske 5g
10329200 250 g Plastflaske 250g
13458498 1 kg Plastflaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10451481 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 269310050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 598-55-0 | C2H5NO2 | 75.07 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 598-55-0
Molekylær formel C2H5NO2
Molekylvægt (g/mol) 75.07
MDL nummer MFCD00007964
InChI nøgle GTCAXTIRRLKXRU-UHFFFAOYSA-N
Synonym urethylane, carbamic acid, methyl ester, methylurethan, carbamic acid methyl ester, methylkarbamat, methylkarbamat czech, unii-9wfx634x2t, ccris 885, methylester kyseliny karbaminove, methylester kyseliny karbaminove czech
PubChem CID 11722
ChEBI CHEBI:76606
IUPAC navn methylcarbamat
SMIL COC(N)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl carbamate
Smeltepunkt 54.0°C to 56.0°C
Navn note 99%
Kogepunkt 176.0°C to 177.0°C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Lineær formel H2NCO2CH3
Beilstein 03, 21
Merck Index 15, 6110
Opløselighedsinformation Solubility in water: 700g/L (20°C). Other solubilities: very soluble in ethanol,soluble in acetone and ether
Mængde 5 g
Flammepunkt 93°C
Formel vægt 75.06
Procent renhed 99%
Fysisk form Vedhæftende krystaller