Få mere at vide
Methyl carbamate, 99%
Artikelnummer. 11418810
Skift visning
Mængde:
50 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11418810 50 g 50g
11447847 100 g 100g
11457847 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11418810 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16523.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 598-55-0 | C2H5NO2 | 75.07 g/mol
Methylcarbamat blev anvendt i syntesen af beskyttede aminocyclopropaner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Methylcarbamat blev brugt til syntese af beskyttede aminocyclopropaner.
Opløselighed Opløseligt i vand
(20g/L).
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler, metaller, alkalimetaller.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 598-55-0
Molekylær formel C2H5NO2
Molekylvægt (g/mol) 75.07
MDL nummer MFCD00007964
InChI nøgle GTCAXTIRRLKXRU-UHFFFAOYSA-N
Synonym urethylane, carbamic acid, methyl ester, methylurethan, carbamic acid methyl ester, methylkarbamat, methylkarbamat czech, unii-9wfx634x2t, ccris 885, methylester kyseliny karbaminove, methylester kyseliny karbaminove czech
PubChem CID 11722
ChEBI CHEBI:76606
IUPAC navn methylcarbamat
SMIL COC(N)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl carbamate
Smeltepunkt 54°C to 56°C
Kogepunkt 176°C to 178°C
Beilstein 635779
Merck Index 14,6036
Opløselighedsinformation Soluble in water(20g/L).
Tæthed 1.14
Mængde 50 g
Flammepunkt >100°C (212°F)
Formel vægt 75.07
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl carbamate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Methyl carbamate