Få mere at vide
Methylkondensat, 98+%
Artikelnummer. 10696654 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10696654 100 g Glasflaske 100g
10425475 25 g Glasflaske 25g
10197183 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10696654 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 385551000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 110-42-9 | C11H22O2 | 186,30 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 110-42-9
Molekylær formel C11H22O2
Molekylvægt (g/mol) 186.30
MDL nummer MFCD00009580
InChI nøgle YRHYCMZPEVDGFQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl caprate, decanoic acid, methyl ester, methyl caprinate, capric acid methyl ester, decanoic acid methyl ester, methyl-n-caprate, uniphat a30, metholene 2095, methyl n-decanoate, methyl n-caprate
PubChem CID 8050
IUPAC navn methyldecanoat
SMIL CCCCCCCCCC(=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl caprate
Smeltepunkt -18°C
Farve Farveløs
Tæthed 0.8710g/mL
Kogepunkt 226°C
Flammepunkt 90°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3(CH2)8CO2CH3
Brydningsindeks 1.4240 to 1.4270 (20°C, 589nm)
Mængde 100 g
Specifik vægtfylde 0.871
Opløselighedsinformation Solubility in water: practically insoluble
Formel vægt 186.29
Procent renhed 98+%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl caprate
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
Faresætning
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.