Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl caprate |
| Smeltepunkt | -18 °C |
| Farve | Farveløs |
| Tæthed | 0.8710g/mL |
| Kogepunkt | 226 °C |
| Flammepunkt | 90 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 98% min. (GC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | CH3(CH2)8CO2CH3 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Methyl caprate
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
- H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P273-Undgå udledning til miljøet.