Få mere at vide
Methyl caffeate
Artikelnummer. 15485949
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15485949 250 mg 250mg
15475949 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15485949 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J63786.MD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Inhibitor af proteintyrosinkinase
Inhibitor af proteintyrosinkinase
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3843-74-1
Molekylær formel C10H10O4
Molekylvægt (g/mol) 194.186
MDL nummer MFCD00210468
InChI nøgle OCNYGKNIVPVPPX-HWKANZROSA-N
Synonym methyl caffeate, methyl 3-3,4-dihydroxyphenyl acrylate, caffeic acid methyl ester, e-methyl 3-3,4-dihydroxyphenyl acrylate, methylcaffeate, methyl 3,4-dihydroxycinnamate, caffeic acid, methyl ester, unii-n79173b9hf, methyl 2e-3-3,4-dihydroxyphenyl prop-2-enoate, chembl17001
PubChem CID 689075
ChEBI CHEBI:6856
IUPAC navn methyl (E)-3-(3,4-dihydroxyphenyl)prop-2-enoat
SMIL COC(=O)C=CC1=CC(=C(C=C1)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl caffeate
Smeltepunkt 158°C to 161°C
Farve Gul
Mængde 250 mg
Merck Index 14,1635
Formel vægt 194.19
Fysisk form Pulver