Få mere at vide
Methyl butyrylacetate, 98+%
Artikelnummer. 11362277
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Artikelnummer. 11362277
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L09826.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 30414-54-1 | C7H12O3 | 144.17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 30414-54-1
Molekylær formel C7H12O3
Molekylvægt (g/mol) 144.17
MDL nummer MFCD00040995
InChI nøgle SJPCQNABHNCLPB-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl butyrylacetate, methyl 3-oxocaproate, 3-oxohexanoic acid methyl ester, hexanoic acid, 3-oxo-, methyl ester, methyl 3-ketohexanoate, butyrylacetic acid methyl ester, 3-oxo-hexanoic acid methyl ester, bem, acmc-1ahmy, ksc497e5t
PubChem CID 121700
IUPAC navn methyl 3-oxohexanoate
SMIL CCCC(=O)CC(=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl butyrylacetate
Smeltepunkt -43°C
Tæthed 1.037
Kogepunkt 85°C to 90°C (5 mmHg)
Flammepunkt 90°C (194°F)
Brydningsindeks 1.426
Mængde 100 g
Beilstein 636165
Formel vægt 144.17
Procent renhed ≥98%