Få mere at vide
Methylbutyrat, TRC
Artikelnummer. 30138636
Skift visning
Mængde:
25 g
50 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30138636 100 g
30135149 25 g
30008150 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30138636 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM295045100G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 623-42-7
Molekylær formel C5 H10 O2
Molekylvægt (g/mol) 102.13
Synonym Butyric acid, ester with MeOH (4CI), Butyric acid, methyl ester (6CI,8CI), 3-Methylpropanoic acid methyl ester, Methyl butanoate, Methyl butyrate, Methyl n-butyrate, NSC 9380
IUPAC navn Methylbutanoat
SMIL CCCC(=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Butyric acid methyl ester
Mængde 100 g
InChI formel InChI=1S/C5H10O2/c1-3-4-5(6)7-2/h3-4H2,1-2H3
Formel vægt 102.0681