Få mere at vide
Methyl butyrate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Butyric acid methyl ester |
| Mængde | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10O2/c1-3-4-5(6)7-2/h3-4H2,1-2H3 |
| Formel vægt | 102.0681 |