Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Methyl butyrate |
| Navn note | 99% |
| Surhed | 1 mg KOH/g maks. |
| Farve | Farveløs til gul |
| Tæthed | 0.8970g/mL |
| Kogepunkt | 102 °C |
| Flammepunkt | 12 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 98,5% min. (GC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Show More |