Få mere at vide
Methylbutyrat, 98+%
Artikelnummer. 11386856
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11386856 500 mL 500ml
11376856 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11386856 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L04250.AP
 Begrænset vare
På lager
CAS: 623-42-7 | C5H10O2 | 102,13 g/mol
Methylbutyrat er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter, landbrugskemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Methylbutyrat er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i
organisk syntese, farmaceutiske produkter, landbrugskemikalier og farvestoffer.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler og baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 623-42-7
Molekylær formel C5H10O2
Molekylvægt (g/mol) 102.13
MDL nummer MFCD00009391
InChI nøgle UUIQMZJEGPQKFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl butyrate, butanoic acid, methyl ester, methyl n-butyrate, butyric acid, methyl ester, methyl n-butanoate, butyric acid methyl ester, methyl-n-butyrate, n-butyric acid methyl ester, methyl butyrate natural, unii-cgx598508o
PubChem CID 12180
IUPAC navn methylbutanoat
SMIL CCCC(=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl butyrate
Smeltepunkt -85 °C til -84 °C
Tæthed 0.898
Kogepunkt 100 °C til 102 °C
Flammepunkt 11 °C (51 °F)
Brydningsindeks 1.386
Mængde 500 mL
FN nummer UN1237
Beilstein 1740743
Merck Index 14,6035
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
Formel vægt 102.14
Procent renhed ≥98%