Få mere at vide
Methylbutyrat, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11376856
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11376856 100 mL 100ml
11386856 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11376856 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L04250.AE
Request Bulk or Custom Format
CAS: 623-42-7 | C5H10O2 | 102.13 g/mol
Methylbutyrat er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter, landbrugskemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Methylbutyrat er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i
organisk syntese, farmaceutiske produkter, landbrugskemikalier og farvestoffer.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler og baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 623-42-7
Molekylær formel C5H10O2
Molekylvægt (g/mol) 102.13
MDL nummer MFCD00009391
InChI nøgle UUIQMZJEGPQKFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl butyrate, butanoic acid, methyl ester, methyl n-butyrate, butyric acid, methyl ester, methyl n-butanoate, butyric acid methyl ester, methyl-n-butyrate, n-butyric acid methyl ester, methyl butyrate natural, unii-cgx598508o
PubChem CID 12180
IUPAC navn methylbutanoat
SMIL CCCC(=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl butyrate
Smeltepunkt -85°C to -84°C
Kogepunkt 100°C to 102°C
Flammepunkt 11°C (51°F)
Mængde 100 mL
FN nummer UN1237
Beilstein 1740743
Merck Index 14,6035
Formel vægt 102.14
Procent renhed ≥98%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl butyrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faroangivelser
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Skyddsangivelse
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Methyl butyrate
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.