Få mere at vide
Methyl alfa-bromofenylacetat, 97+%
Artikelnummer. 10346294 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10346294 25 g 25g
10623975 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10346294 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 379300250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-09-2026
CAS: 3042-81-7 | C9H9BrO2 | 229,07 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3042-81-7
Molekylær formel C9H9BrO2
Molekylvægt (g/mol) 229.07
MDL nummer MFCD00013535
InChI nøgle NHFBYYMNJUMVOT-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl alpha-bromophenylacetate, methyl bromophenylacetate, methyl bromo phenyl acetate, methyl .alpha.-bromophenylacetate, methyl2-bromo-2-phenylacetate, methyl .alpha.-bromobenzeneacetate, benzeneacetic acid, .alpha.-bromo-, methyl ester, +/--methyl alpha-bromophenylacetate, alpha-bromophenylacetic acid methyl ester, methyl .alpha.-bromo-.alpha.-phenylacetate
PubChem CID 137806
IUPAC navn methyl-2-brom-2-phenylacetat
SMIL COC(=O)C(C1=CC=CC=C1)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl α-bromophenylacetate
Tæthed 1.4550g/mL
Kogepunkt 113,0 °C (3,0 mmHg)
Flammepunkt 113 °C
Analyseprocentområde 97% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5CH(Br)CO2CH3
Mængde 25 g
Specifik vægtfylde 1.455
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: .. Andre opløseligheder: opløselige i de fleste organiske opløsningsmidler
Formel vægt 229.07
Procent renhed 97+%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl alpha-bromophenylacetate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.