Få mere at vide
Methyl bromoacetate, 99%
Artikelnummer. 10792781 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
25g
500g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10792781
Brand: Thermo Scientific Acros 169555000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 96-32-2 | C3H5BrO2 | 152.98 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 96-32-2
Molekylær formel C3H5BrO2
Molekylvægt (g/mol) 152.98
MDL nummer MFCD00000189
InChI nøgle YDCHPLOFQATIDS-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl bromoacetate, bromoacetic acid methyl ester, methyl monobromoacetate, acetic acid, bromo-, methyl ester, methyl alpha-bromoacetate, methylbromoacetate, acetic acid, 2-bromo-, methyl ester, methylester kyseliny bromoctove, methyl .alpha.-bromoacetate, methylester kyseliny bromoctove czech
PubChem CID 60984
IUPAC navn methyl-2-bromacetat
SMIL COC(=O)CBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl bromoacetate
Navn note 99%
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.6100g/mL
Kogepunkt 145.0°C
Flammepunkt 62°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Lineær formel BrCH2CO2CH3
Brydningsindeks 1.4570 to 1.4590
Mængde 500 g
Beilstein 02, 213
Specifik vægtfylde 1.61
Opløselighedsinformation Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in methanol, ether and acetone
Formel vægt 152.98
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske