Få mere at vide
Methylbromacetat, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11423294
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11423294 50 g 50g
11433294 250 g 250g
11413294 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11423294 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10605.18
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 96-32-2 | C3H5BrO2 | 152.975 g/mol
Methylbromacetat bruges til syntese af coumariner og cis-cyclopropaner. Det reagerer med den konjugerede base af (methylmethoxycarben)pentacarbonylchrom(0) for at fremstille alkylerede carbenkomplekser. Desuden bruges det til fremstilling af vitaminer og lægemidler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Methylbromacetat anvendes til syntese af coumariner og cis-cyclopropaner. Det reagerer med den konjugerede base af (methylmethoxycarben)pentacarbonylchrom(0) for at fremstille alkylerede carbenkomplekser. Desuden bruges det til fremstilling af vitaminer og lægemidler.
Opløselighed
Blandbar med methanol, ether og acetone. Lidt blandbar med
vand
Bemærkninger
Uforligelig med syrer, baser, oxidationsmidler og reduktionsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 96-32-2
Molekylær formel C3H5BrO2
Molekylvægt (g/mol) 152.975
MDL nummer MFCD00000189
InChI nøgle YDCHPLOFQATIDS-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl bromoacetate, bromoacetic acid methyl ester, methyl monobromoacetate, acetic acid, bromo-, methyl ester, methyl alpha-bromoacetate, methylbromoacetate, acetic acid, 2-bromo-, methyl ester, methylester kyseliny bromoctove, methyl .alpha.-bromoacetate, methylester kyseliny bromoctove czech
PubChem CID 60984
IUPAC navn methyl-2-bromacetat
SMIL COC(=O)CBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl bromoacetate
Smeltepunkt -50°C
Tæthed 1.655
Kogepunkt 144°C to 145°C
Flammepunkt 62°C (143°F)
Lugt Pungent
Lineær formel BrCH2CO2CH3
Brydningsindeks 1.4585
Mængde 50 g
FN nummer UN2643
Beilstein 506256
Opløselighedsinformation Miscible with methanol,ether and acetone. Slightly miscible with water
Formel vægt 152.98
Procent renhed ≥98%