Få mere at vide
Methyl Bromoacetate-2,2-d2, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl Bromoacetate-2,2-d2 |
| CAS | 163886-16-6 |
| Molekylær formel | C3 D2 H3 Br O2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Acetic-d2 acid, 2-bromo-, methyl ester (ACI), Acetic-d2 acid, bromo-, methyl ester (9 CI), Methyl 2-bromoacetate-d2 (ACI) |
| InChI formel | InChI=1 S/C3H5BrO2/c1-6-3(5)2-4/h2H2,1H3/i2D2 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])(Br)C(=O)OC |
| IUPAC navn | methyl 2-bromo-2,2-dideuterioacetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 154.9869 |
| Formel vægt | 153.9598 g/mol |
| Vis mere |