missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Methyl blue, MP Biomedicals™

Artikelnummer. 11407992 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11407992 5 g
11452546 10 g
11417992 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11407992 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215264305

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Kemiske identifikatorer

CAS 28631-66-5
Molekylær formel C32H27N3
Molekylvægt (g/mol) 453.59
MDL nummer MFCD00036130
InChI nøgle LBLFVSANTXZPEX-UHFFFAOYSA-N
Synonym Acid blue 93, Aniline blue
PubChem CID 131675892
IUPAC navn 2-methyl-4-{[4-(phenylamino)phenyl][4-(phenylimino)cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]methyl}aniline
SMIL CC1=CC(=CC=C1N)C(C1=CC=C(NC2=CC=CC=C2)C=C1)=C1C=CC(C=C1)=NC1=CC=CC=C1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Methyl blue
Formel vægt 799.8
Farve Black/Purple to Blue
Mængde 5 g
Fysisk form Pulver
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.