missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Methyl Bis-anhydro-Daunomycinone Carboxylate, TRC

Artikelnummer. 30405705
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
0.5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30405705 0.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30405705 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH2910680.5MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Methyl Bis-anhydro-Daunomycinone Carboxylate
CAS 71809-95-5
Molekylær formel C21H14O7
Mængde 0.5 mg
Synonym Methyl 5,12-Dihydroxy-7-methoxy-6,11-dioxo-6,11-dihydrotetracene-2-carboxylate
InChI formel InChI=1S/C21H14O7/c1-27-13-5-3-4-11-14(13)20(25)16-15(18(11)23)19(24)12-8-9(21(26)28-2)6-7-10(12)17(16)22/h3-8,22,24H,1-2H3
SMIL COC(=O)c1ccc2c(O)c3C(=O)c4c(OC)cccc4C(=O)c3c(O)c2c1
IUPAC navn methyl 5,12-dihydroxy-7-methoxy-6,11-dioxotetracene-2-carboxylate
Molekylvægt (g/mol) 378.33
Formel vægt 378.074
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.