Få mere at vide
Methylbiphenyl-4-carboxylat, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11458810
Skift visning
Mængde:
5 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11458810 5 g 5g
11495473 50 g 50g
11405483 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11458810 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13430.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 720-75-2 | C14H12O2 | 212.25 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 720-75-2
Molekylær formel C14H12O2
Molekylvægt (g/mol) 212.25
MDL nummer MFCD00017200
InChI nøgle GATUGNVDXMYTJX-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 4-biphenylcarboxylate, methyl biphenyl-4-carboxylate, methyl 1,1'-biphenyl-4-carboxylate, methyl p-phenylbenzoate, 4-biphenylcarboxylic acid, methyl ester, 1,1'-biphenyl-4-carboxylic acid, methyl ester, p-phenylbenzoic acid methyl ester, methyl-4-phenylbenzoate, 4-phenylbenzoic acid methyl ester
PubChem CID 69757
IUPAC navn methyl-4-phenylbenzoat
SMIL COC(=O)C1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl biphenyl-4-carboxylate
Smeltepunkt 116°C to 119°C
Lugt Odorless
Mængde 5 g
Beilstein 1954046
Formel vægt 212.25
Procent renhed ≥98%