Få mere at vide
Methyl Bexarotenate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl Bexarotenate |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C25H30O2/c1-16-14-21-22(25(5,6)13-12-24(21,3)4)15-20(16)17(2)18-8-10-19(11-9-18)23(26)27-7/h8-11,14-15H,2,12-13H2,1,3-7H3 |
| Formel vægt | 362.2246 |