missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Methyl Beta-Neuraminic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl beta-Neuraminic Acid |
| CAS | 56144-08-2 |
| Molekylær formel | C10 H19 N O8 |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H19NO8/c1-18-10(9(16)17)2-4(13)6(11)8(19-10)7(15)5(14)3-12/h4-8,12-15H,2-3,11H2,1H3,(H,16,17)/t4-,5+,6+,7+,8+,10-/m0/s1 |
| SMIL | CO[C@]1(C[C@H](O)[C@@H](N)[C@@H](O1)[C@H](O)[C@H](O)CO)C(=O)O |
| IUPAC navn | (2S,4S,5R,6R)-5-amino-4-hydroxy-2-methoxy-6-[(1R,2R)-1,2,3-trihydroxypropyl]oxane-2-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 281.26 |
| Formel vægt | 281.1111 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?