Få mere at vide
Methyl beta-Lactoside, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl beta-Lactoside |
| CAS | 7216-69-5 |
| Molekylær formel | C13H24O11 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H24O11/c1-21-12-10(20)8(18)11(5(3-15)23-12)24-13-9(19)7(17)6(16)4(2-14)22-13/h4-20H,2-3H2,1H3/t4-,5-,6+,7+,8-,9-,10-,11-,12-,13+/m1/s1 |
| SMIL | CO[C@H]1[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H](O1)CO)O[C@H]2[C@@H]([C@H]([C@H]([C@H](O2)CO)O)O)O)O)O |
| IUPAC navn | (2S,3R,4S,5R,6R)-2-[(2R,3S,4R,5R,6R)-4,5-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)-6-methoxyoxan-3-yl]oxy-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol |
| Molekylvægt (g/mol) | 356.32 |
| Formel vægt | 356.1319 |