Få mere at vide
Methyl beta-L-arabinopyranosid, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11389675
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11389675 5 g 5g
11379675 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11389675 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19746.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1825-00-9 | C6H12O5 | 164.157 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1825-00-9
Molekylær formel C6H12O5
Molekylvægt (g/mol) 164.157
MDL nummer MFCD00047547
InChI nøgle ZBDGHWFPLXXWRD-AZGQCCRYSA-N
Synonym methyl beta-l-arabinopyranoside, 2s,3r,4s,5s-2-methoxytetrahydro-2h-pyran-3,4,5-triol, 2s,3r,4s,5s-2-methoxyoxane-3,4,5-triol, methyl-b-l-arabinopyranoside, methyl, a-l-arabinopyranoside, methyl-beta-l-arabinopyranoside, .beta.-l-arabinopyranoside, methyl, methyl .beta.-l-arabinopyranoside, .beta.-l-arabinopyranose methyl glycoside, arabinopyranoside, methyl, .beta.-l
PubChem CID 102169
IUPAC navn (2S,3R,4S,5S)-2-methoxyoxan-3,4,5-triol
SMIL COC1C(C(C(CO1)O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl beta-L-arabinopyranoside
Smeltepunkt 167°C to 172°C
Mængde 5 g
Beilstein 4658388
Optisk rotation +243° (c=2 in Water)
Formel vægt 164.16
Procent renhed ≥98%