Få mere at vide
Methyl beta-D-xylopyranosid, 98%
Artikelnummer. 15498189
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
25 g
Pakningsstørrelse:
10g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15498189 25 g 25g
15478189 5 g 5g
15488189 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15498189 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J66727.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
CAS: 612-05-5 | C6H12O5 | 164,157 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 612-05-5
Molekylær formel C6H12O5
Molekylvægt (g/mol) 164.157
MDL nummer MFCD00047532
InChI nøgle ZBDGHWFPLXXWRD-JGWLITMVSA-N
Synonym methyl-beta-d-xylopyranoside, methyl beta-d-xyloside, methyl beta-d-xylopyranoside, beta-methyl-d-xyloside, 2r,3r,4s,5r-2-methoxytetrahydro-2h-pyran-3,4,5-triol, 1-o-methyl-beta-d-xylopyranose, 2r,3r,4s,5r-2-methoxyoxane-3,4,5-triol, 1-o-methyl-beta-d-xylopyranoside, beta-methylxyloside, beta-d-xylp-ome
PubChem CID 11768891
ChEBI CHEBI:74863
IUPAC navn (2R,3R,4S,5R)-2-methoxyoxan-3,4,5-triol
SMIL COC1C(C(C(CO1)O)O)O
Specifications
Kemisk navn eller materiale Methyl beta-D-xylopyranoside
Smeltepunkt 155 °C til 158 °C
Farve Hvid
Mængde 25 g
Formel vægt 164.16
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver