Få mere at vide
Methyl beta-D-ribofuranoside, 98%
Artikelnummer. 15428349
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Unit Size:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde unitSize
15428349 5 g 5g
15438349 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 15428349 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. J66828.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7473-45-2 | C6H12O5 | 164.157 g/mol
D-Ribose blev omdannet til methyl-5-O-benzyl-beta-D-ribofuranosid, og dette gav ved tin-medieret allylering en blanding af 2-O-allyl- og 3-O-allyl-derivaterne, som blev adskilt ved kromatografi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
D-Ribose blev omdannet til methyl-5-O-benzyl-beta-D-ribofuranosid, og dette gav ved tin-medieret allylering en blanding af 2-O-allyl- og 3-O-allyl-derivaterne, som blev adskilt ved kromatografi.
Opløselighed Opløseligt
i vand
Bemærkninger
Opbevares °ved 2-8 C. Uforeneligt med varme, oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7473-45-2
Molekylær formel C6H12O5
Molekylvægt (g/mol) 164.157
MDL nummer MFCD00047075
InChI nøgle NALRCAPFICWVAQ-KVTDHHQDSA-N
Synonym methyl beta-d-ribofuranoside, methyl b-d-ribofuranoside, methyl, a-d-ribofuranoside, 2r,3s,4r,5r-2-hydroxymethyl-5-methoxytetrahydrofuran-3,4-diol, 2r,3s,4r,5r-2-hydroxymethyl-5-methoxyoxolane-3,4-diol, methyl pentofuranoside #, methyl .beta.-d-ribofuranoside, 1-o-methyl-beta-d-ribofuranoside, pubchem10614, methyl-b-d-ribofuranoside
PubChem CID 81983
IUPAC navn (2R,3S,4R,5R)-2-(hydroxymethyl)-5-methoxyoxolan-3,4-diol
SMIL COC1C(C(C(O1)CO)O)O
Specifications
Kemisk navn eller materiale Methyl beta-D-ribofuranoside
Smeltepunkt 78°C
Farve Hvid
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Soluble in water
Optisk rotation −50° (c=2 in Water)
Formel vægt 164.16
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver