Få mere at vide
Methyl Beta-D-Mannopyranoside Isopropylate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl beta-D-Mannopyranoside Isopropylate |
| CAS | 911673-07-9 |
| Molekylær formel | C7 H14 O6 . C3 H8 O |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H14O6.C3H8O/c1-12-7-6(11)5(10)4(9)3(2-8)13-7;1-3(2)4/h3-11H,2H2,1H3;3-4H,1-2H3/t3-,4-,5+,6+,7-;/m1./s1 |
| SMIL | CO[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]1O.CC(C)O |
| IUPAC navn | (2R,3S,4S,5S,6R)-2-(hydroxymethyl)-6-methoxyoxane-3,4,5-triol;propan-2-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 254.28 |
| Formel vægt | 254.1366 |