Få mere at vide
Methyl-beta-D-glucopyranosid hemihydrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10772671 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. Mængde unitSize
10772671 25 g 25g
1 options
Artikelnummer. 10772671 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 270920250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7000-27-3 | 0·5 H2O | 203.19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl-β-D-glucopyranoside hemihydrate
Navn note 99%
CAS 7000-27-3
Smeltepunkt 111°C to 113°C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (ELSD) (HPLC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel 0·5 H2O
MDL nummer MFCD00149442
Mængde 25 g
Specifik rotationstilstand −34.2° (20°C c=1,water)
Specifik rotation -34.2
Synonym methyl beta-d-glucoside, methyl beta-d-glucopyranoside, beta-methylglucoside, o1-methyl-glucose, beta-methyl-d-glucoside, methyl-beta-d-glucopyranoside, 1-o-methyl-beta-d-glucopyranoside, beta-d-methylglucopyranoside, methyl-beta-d-glucopyranoside hemihydrate, 2r,3s,4s,5r,6r-2-hydroxymethyl-6-methoxytetrahydro-2h-pyran-3,4,5-triol
Opløselighedsinformation (10% in water) Clear colorless
InChI nøgle QFDRIBVAVJNJDT-DEOAAGHXSA-N
SMIL COC1C(C(C(C(O1)CO)O)O)O.O
IUPAC navn (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(hydroxymethyl)-6-methoxyoxan-3,4,5-triol;hydrat
Molekylvægt (g/mol) 203.19
PubChem CID 75487602
Formel vægt 203.19
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver