Få mere at vide
Methyl beta-D-galactopyranoside
Artikelnummer. 11357995
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11357995 1 g 1g
11367995 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11357995 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L08127.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1824-94-8 | C7H14O6 | 194.18 g/mol
Det er et svagt substrat og en effektiv inducer af beta-D-galactosidase.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det er et svagt substrat og en effektiv inducer af beta
-D-galactosidase.
Opløselighed Opløselig i vand og methanol
.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret. Beskyt mod varme. Opbevar det på køl.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1824-94-8
Molekylær formel C7H14O6
Molekylvægt (g/mol) 194.18
MDL nummer MFCD00064357
InChI nøgle HOVAGTYPODGVJG-VOQCIKJUSA-N
Synonym methyl beta-d-galactopyranoside, methyl beta-d-galactoside, methyl galactoside, methylgalactoside, methyl beta-galactoside, galbetaome, unii-64ryd088rj, beta-d-galactopyranose methyl glycoside, beta-methyl-d-galactoside, methyl-beta-galactose
PubChem CID 94214
ChEBI CHEBI:17540
IUPAC navn (2R,3R,4S,5R,6R)-2-(hydroxymethyl)-6-methoxyoxan-3,4,5-triol
SMIL CO[C@@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl beta-D-galactopyranoside
Smeltepunkt 175°C to 179°C
Mængde 1 g
Beilstein 81569
Opløselighedsinformation Soluble in water and methanol.
Optisk rotation −16° (c=1.5 in Methanol)
Formel vægt 194.18