Få mere at vide
Methyl-beta-cyclodextrin
Artikelnummer. 15468369
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15468369 5 g 5g
15478369 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15468369 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J66847.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    550.80 DKK
    450.65 DKK / 5g
    Spare 100.15 DKK
    18% Slukket
CAS: 128446-36-6 | C54H94O35 | 1303,311 g/mol
Kavitetsstørrelse er den væsentligste determinant for, hvilken cyclodextrin der anvendes til kompleksdannelse. Hulrummets diameter påβ -cyclodextriner ellerβ -glucopyranose enhedsforbindelser er velegnede til brug med molekyler på størrelse med hormoner, vitaminer og mange forbindelser, der ofte anvendes i vævs- og cellekulturapplikationer. Af denne grund,β -cyclodextrin er mest almindeligt anvendt som kompleksdannende middel. Det bruges til at øge opløseligheden af ikke-polære stoffer såsom fedtsyrer, lipider, vitaminer og kolesterol til brug i cellekulturapplikationer. Methyl-β -cyclodextrin bruges til at fjerne kolesterol fra dyrkede celler og bruges til at fjerne lipid-flåder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Kavitetsstørrelse er den væsentligste determinant for, hvilken cyclodextrin der anvendes til kompleksdannelse. Hulrummets diameter påβ -cyclodextriner ellerβ -glucopyranose enhedsforbindelser er velegnede til brug med molekyler på størrelse med hormoner, vitaminer og mange forbindelser, der ofte anvendes i vævs- og cellekulturapplikationer. Af denne grund,β -cyclodextrin er mest almindeligt anvendt som kompleksdannende middel. Det bruges til at øge opløseligheden af ikke-polære stoffer såsom fedtsyrer, lipider, vitaminer og kolesterol til brug i cellekulturapplikationer. Methyl-β -cyclodextrin bruges til at fjerne kolesterol fra dyrkede celler og bruges til at fjerne lipid-flåder.
Opløselighed Opløseligt
i vand
Bemærkninger
Opbevares ved stuetemperatur. Uforeneligt med varme, oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 128446-36-6
Molekylær formel C54H94O35
Molekylvægt (g/mol) 1303.311
MDL nummer MFCD00074980
InChI nøgle YZOUYRAONFXZSI-SBHWVFSVSA-N
Synonym beta-cyclodextrin methyl ethers, beta-cyd, methyl-?cyclodextrin, beta-w7 m1.8, dimethyl-, a-cyclodextrin, .beta.-cyclodextrin,methylethers, methyl-b-cyclodextrin cell culture*tested
PubChem CID 51051622
SMIL COC1C(C2C(OC1OC3C(OC(C(C3OC)OC)OC4C(OC(C(C4OC)OC)OC5C(OC(C(C5OC)OC)OC6C(OC(C(C6OC)OC)OC7C(OC(C(C7OC)OC)OC8C(OC(O2)C(C8O)OC)CO)CO)CO)CO)CO)CO)CO)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl-beta-cyclodextrin
Smeltepunkt 180 °C til 182 °C
Farve Hvid
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Vandopløselig
Fysisk form Pulver