Få mere at vide
Methyl-beta-cyclodextrin (blanding af methyleret), TRC
Artikelnummer. 30470146
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30470146 5 g
1 options
Artikelnummer. 30470146 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM2201005G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl-beta-cyclodextrin (Mixture of Methylated)
CAS 128446-36-6
Mængde 5 g
SMIL CO[C@H]1[C@@H]([C@H]2[C@@H](CO)O[C@@H]1O[C@@H]3[C@@H](CO)O[C@@H]([C@H]([C@@H]3O)OC)O[C@@H]4[C@@H](CO)O[C@@H]([C@H]([C@@H]4OC)OC)O[C@@H]5[C@@H](CO)O[C@@H]([C@H]([C@@H]5OC)OC)O[C@@H]6[C@@H](CO)O[C@@H]([C@H]([C@@H]6OC)OC)O[C@@H]7[C@@H](CO)O[C@@H]([C@H]([C@@H7OC)OC)O[C@@H]8[C@@H](CO)O[C@@H]([C@H]([C@@H]8OC)OC)O2)O