Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl-β-cyclodextrin |
| Navn note | Gennemsnitlig Mn ca. 1310 |
| Smeltepunkt | 165,0 °C til 172,0 °C |
| Farve | Hvid |
| Tæthed | 187g/mL |
| Flammepunkt | 187 °C |
| Tab ved tørring | 5,0% maksimalt. |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Emballage | Glasflaske |
| Mængde | 5 g |
| Vis mere |