Få mere at vide
Methyl-beta-cyclodextrin, average Mw 1310
Artikelnummer. 10565734 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10565734 100 g Glasflaske 100g
10673035 5 g Glasflaske 5g
10717475 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10565734 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 377111000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 128446-36-6 | C54H94O35 | 1303.311 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Chelation/komplekseringsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 128446-36-6
Molekylær formel C54H94O35
Molekylvægt (g/mol) 1303.311
MDL nummer MFCD00074980
InChI nøgle YZOUYRAONFXZSI-SBHWVFSVSA-N
Synonym beta-cyclodextrin methyl ethers, beta-cyd, methyl-?cyclodextrin, beta-w7 m1.8, dimethyl-, a-cyclodextrin, .beta.-cyclodextrin,methylethers, methyl-b-cyclodextrin cell culture*tested
PubChem CID 51051622
SMIL COC1C(C2C(OC1OC3C(OC(C(C3OC)OC)OC4C(OC(C(C4OC)OC)OC5C(OC(C(C5OC)OC)OC6C(OC(C(C6OC)OC)OC7C(OC(C(C7OC)OC)OC8C(OC(O2)C(C8O)OC)CO)CO)CO)CO)CO)CO)CO)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl-β-cyclodextrin
Navn note Average Mn approx. 1310
Smeltepunkt 165.0°C to 172.0°C
Farve Hvid
Tæthed 187g/mL
Flammepunkt 187°C
Tab ved tørring 5.0% max.
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Glasflaske
Mængde 100 g
Specifik rotation +161° to +167° (20°C, 589nm) (C=5, water)
Opløselighedsinformation Solubility in water: 800g/L (25°C). Other solubilities: soluble in methanol,ethanol,acetone,pyridine,,dimethylsulfoxide and dimethylformamide
Fysisk form Pulver