Få mere at vide
Methyl Beta,Beta-Dimethoxypropionate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl Beta,Beta-Dimethoxypropionate |
| CAS | 7424-91-1 |
| Molekylær formel | C6H12O4 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 3,3-Dimethoxypropionic Acid Methyl Ester, Methyl 3,3-bis(Methoxy)propanoate, Methyl 3,3-Dimethoxypropanoate, Methyl 3,3-Dimethoxypropionate, Methyl Formylacetate Dimethyl Acetal, NSC 92715 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12O4/c1-8-5(7)4-6(9-2)10-3/h6H,4H2,1-3H3 |
| SMIL | COC(CC(=O)OC)OC |
| Molekylvægt (g/mol) | 148.16 |
| Formel vægt | 148.0736 |