Få mere at vide
(Methyl benzoate)tricarbonylchromium, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11418540
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11418540 1 g 1g
11408540 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11418540 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044368.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Catalyst for hydrogenation of unsaturated fats
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 12125-87-0
Molekylær formel C11H8CrO5
Molekylvægt (g/mol) 272.18
MDL nummer MFCD00009957
InChI nøgle GEALMZJLYGNHRA-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl benzoate tricarbonylchromium, tricarbonyl methyl benzoate chromium
PubChem CID 11780645
SMIL [Cr].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].COC(=O)C1=CC=CC=C1
Specifications
Kemisk navn eller materiale (Methyl benzoate)tricarbonylchromium
Smeltepunkt 95°C to 96°C
Farve Orange
Mængde 1 g
FN nummer UN3466
Følsomhed Air and moisture sensitive
IUPAC navn tris(methanidylidyneoxidanium) methyl benzoate chromium
Formel vægt 272.18
Procent renhed 98%
Fysisk form Crystalline