Få mere at vide
Methyl Benzoate, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| Smeltepunkt | -12°C |
| Tæthed | 1.09 g/cm3 at 20°C |
| Kogepunkt | 199°C/1013 hPa |
| MDL nummer | MFCD00008421 |
| Mængde | 100 mL |
| Synonym | Methyl benzoate, Methyl benzoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 136.15 |
| Grad | Research |