Få mere at vide
Methylbenzoat, Mikromol™
Artikelnummer. 17993696
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17993696 100 mg
1 options
Artikelnummer. 17993696 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0814.08
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Methylbenzoat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzoic Acid Methyl Ester
CAS 93-58-3
Analyt- eller komponentnavne Benzoic Acid Methyl Ester
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C8 H8 O2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Guaiacol Imp. E (EP), Clorius, Methyl benzenecarboxylate, Methyl benzoate, NSC 9394, Niobe oil, Guaiacol Impurity E
InChI formel InChI=1S/C8H8O2/c1-10-8(9)7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
SMIL COC(=O)c1ccccc1
IUPAC navn Methylbenzoat
Molekylvægt (g/mol) 136.15
Mængde 100 mg
Formel vægt 136,0524 g/mol