Få mere at vide
Methyl Benzoate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10161910 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
2.5 L
Pakningsstørrelse:
2.5 L
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10161910 500 mL 500ml
10478600 2.5 L 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10161910 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. M/4460/PB08
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 93-58-3
Molekylær formel C8H8O2
Molekylvægt (g/mol) 136.15
MDL nummer 8421
InChI nøgle QPJVMBTYPHYUOC-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylbenzoate, benzoic acid, methyl ester, clorius, benzoic acid methyl ester, niobe oil, oil of niobe, methyl benzenecarboxylate, essence of niobe, oniobe oil, oxidate le
PubChem CID 7150
ChEBI CHEBI:72775
IUPAC navn methyl benzoate
SMIL COC(=O)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Smeltepunkt -12°C
Farve Yellow
Kogepunkt 198°C
Emballage Plastic Coated Glass bottle
Mængde 500 mL
Formel vægt 136.15g/mol
Fysisk form Liquid
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl benzoate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /