Få mere at vide
Methylbenzoat, 99%
Artikelnummer. 10102990 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
2.5 L
10 L
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
10 L
2.5 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10102990 500 mL Glasflaske 500ml
10081410 2.5 L Glasflaske 2.5 L
11964971 10 L Plast tromle 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10102990 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 126345000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    352.99 DKK
    317.65 DKK / 500ml
    Spare 35.34 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 93-58-3 | C8H8O2 | 136,15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 93-58-3
Molekylær formel C8H8O2
Molekylvægt (g/mol) 136.15
InChI nøgle QPJVMBTYPHYUOC-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylbenzoate, benzoic acid, methyl ester, clorius, benzoic acid methyl ester, niobe oil, oil of niobe, methyl benzenecarboxylate, essence of niobe, oniobe oil, oxidate le
PubChem CID 7150
ChEBI CHEBI:72775
IUPAC navn methylbenzoat
SMIL COC(=O)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl benzoate
Surhed 1 mg KOH/g maks.
Smeltepunkt -12,0 °C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.0800g/mL
Kogepunkt 198,0 °C til 199,0 °C
Flammepunkt 77 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5CO2CH3
Brydningsindeks 1,5160 til 1,5180
Mængde 500 mL
Beilstein 09,109
Merck Index 15,6098
Specifik vægtfylde 1.08
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: blandet med alkohol, methanol og ether
Viskositet 1,94 mPa (23 °C)
Formel vægt 136.15
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl benzoate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /