Få mere at vide
Methylbenzoat, 99%
Artikelnummer. 11479573
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11479573 5000 g 5000g
11469573 250 g 250g
11459573 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11479573 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12404.0I
Request Bulk or Custom Format
CAS: 93-58-3 | C8H8O2 | 136,15 g/mol
Methylbenzoat bruges i parfumeri. Det finder også anvendelse som opløsningsmiddel. Det fungerer som mellem- og lugtmiddel. Yderligere bruges det til at tiltrække insekter såsom orkidébier. Det bruges også til celluloseestere, celluloseethere, syntetisk harpiks og gummiopløsningsmiddel og polyesterfibre for at hjælpe med fremstillingen af smag.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Methylbenzoat bruges i parfumeri. Det finder også anvendelse som opløsningsmiddel. Det fungerer som mellem- og lugtmiddel. Yderligere bruges det til at tiltrække insekter såsom orkidébier. Det bruges også til celluloseestere, celluloseethere, syntetisk harpiks og gummiopløsningsmiddel og polyesterfibre for at hjælpe med fremstillingen af smag.
Opløselighed
Blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler og stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 93-58-3
Molekylær formel C8H8O2
Molekylvægt (g/mol) 136.15
MDL nummer MFCD00008421
InChI nøgle QPJVMBTYPHYUOC-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylbenzoate, benzoic acid, methyl ester, clorius, benzoic acid methyl ester, niobe oil, oil of niobe, methyl benzenecarboxylate, essence of niobe, oniobe oil, oxidate le
PubChem CID 7150
ChEBI CHEBI:72775
IUPAC navn methylbenzoat
SMIL COC(=O)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl benzoate
Smeltepunkt -12°C
Tæthed 1.094
Kogepunkt 198°C to 200°C
Flammepunkt 82°C (179°F)
Analyseprocentområde 99%
Brydningsindeks 1.517
Mængde 5000 g
Beilstein 1072099
Merck Index 14,6024
Opløselighedsinformation Miscible with water.
Formel vægt 136.15
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske