Få mere at vide
Methylbenzoat, 99%
Beskrivelse
Methylbenzoat bruges i parfumeri. Det finder også anvendelse som opløsningsmiddel. Det fungerer som mellem- og lugtmiddel. Yderligere bruges det til at tiltrække insekter såsom orkidébier. Det bruges også til celluloseestere, celluloseethere, syntetisk harpiks og gummiopløsningsmiddel og polyesterfibre for at hjælpe med fremstillingen af smag.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Methylbenzoat bruges i parfumeri. Det finder også anvendelse som opløsningsmiddel. Det fungerer som mellem- og lugtmiddel. Yderligere bruges det til at tiltrække insekter såsom orkidébier. Det bruges også til celluloseestere, celluloseethere, syntetisk harpiks og gummiopløsningsmiddel og polyesterfibre for at hjælpe med fremstillingen af smag.
Opløselighed
Blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler og stærke baser.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl Benzoate |
| Smeltepunkt | °C til 12 °C |
| Tæthed | 1.092 |
| Kogepunkt | 198 °C til 200 °C |
| Flammepunkt | 82 °C (179 °F) |
| Analyseprocentområde | 99% |
| Brydningsindeks | 1.517 |
| Mængde | 250 g |
| Beilstein | 1072099 |
| Merck Index | 14,6024 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Methyl benzoate
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- MIXTURE LIST-Contain: Methyl benzoate