Få mere at vide
Methyl Benzoate-2,3,4,5,6-d5, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl Benzoate-2,3,4,5,6-D5 |
| CAS | 68661-19-8 |
| Molekylær formel | C8 D5 H3 O2 |
| Mængde | 0.5 g |
| Synonym | Benzoic-d5 acid, methyl ester (7 CI, 9 CI, ACI), Methyl benzoate-d5 (ACI), Methyl Benzoate-2,3,4,5,6-d5, Benzoic-d5 acid methyl ester, Methyl Benzoate-2,3,4,5,6-D5, Methyl benzoate-d5 (phenyl-d5) |
| InChI formel | InChI=1 S/C8H8O2/c1-10-8(9)7-5-3-2-4-6-7/h2-6 H,1H3/i2D,3 D,4 D,5 D,6 D |
| SMIL | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(C(=O)OC)c([2 H])c1[2 H] |
| IUPAC navn | methyl 2,3,4,5,6-pentadeuteriobenzoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 141.1787 |
| Formel vægt | 141.0838 g/mol |
| Vis mere |