Få mere at vide
Methyl benzo[b]thiophene-2-carboxylate, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11444824
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11444824 25 g 25g
11424824 1 g 1g
11434824 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11444824 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13769.14
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 22913-24-2
Molekylær formel C10H8O2S
Molekylvægt (g/mol) 192.23
MDL nummer MFCD00067791
InChI nøgle KRRAZMUPVIGDCU-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl benzo b thiophene-2-carboxylate, benzo b thiophene-2-carboxylic acid methyl ester, benzo b thiophene-2-carboxylic acid, methyl ester, methylbenzo b thiophene-2-carboxylate, maybridge1_001812, methyl thianaphthene-2-carboxylate, benzo b thiophene-2-carboxylicacid, methyl ester
PubChem CID 2800344
IUPAC navn methyl 1-benzothiophene-2-carboxylate
SMIL COC(=O)C1=CC2=CC=CC=C2S1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl benzo[b]thiophene-2-carboxylate
Smeltepunkt 69°C to 70°C
Mængde 25 g
Beilstein 142166
Formel vægt 192.24
Procent renhed 98%