Få mere at vide
Methyl benzo[b]thiophene-2-carboxylate, 97%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30948213
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
250mg
25g
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30948213 100 g 100g
30784084 1 g 250mg
30931005 25 g 25g
30940004 5 g 5g
30941844 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 30948213 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD12750100g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl benzo[b]thiophene-2-carboxylate
CAS 22913-24-2
Molekylær formel C10H8O2S
MDL nummer MFCD00067791
Mængde 100 g
SMIL O=C(C1=CC2=CC=CC=C2S1)OC
Molekylvægt (g/mol) 192.23
Procent renhed 97%