Få mere at vide
Methyl benzo[b]thiophene-2-carboxylate, 97%, BLD Pharm™
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Methyl benzo[b]thiophene-2-carboxylate |
| CAS | 22913-24-2 |
| Molekylær formel | C10H8O2S |
| MDL nummer | MFCD00067791 |
| Mængde | 1 g |
| SMIL | O=C(C1=CC2=CC=CC=C2S1)OC |
| Molekylvægt (g/mol) | 192.23 |
| Procent renhed | 97% |