Få mere at vide
Methylbenzilat, TRC
Artikelnummer. 30483755
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30483755 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30483755 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM289750100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl Benzilate
CAS 76-89-1
Molekylær formel C15 H14 O3
Mængde 100 mg
Synonym Benzilic Acid Methyl Ester, 2-Hydroxy-2,2-diphenylacetic Acid Methyl Ester, Methyl 2-Hydroxy-2,2-diphenylacetate, Methyl Diphenylglycolate, Methyl Hydroxydiphenylacetate, Methyl α-Hydroxydiphenylacetate, Methyl α-Phenylmandelate, NSC 57672, NSC 624
InChI formel InChI=1S/C15H14O3/c1-18-14(16)15(17,12-8-4-2-5-9-12)13-10-6-3-7-11-13/h2-11,17H,1H3
SMIL COC(=O)C(O)(c1ccccc1)c2ccccc2
IUPAC navn Methyl 2-hydroxy-2,2-diphenylacetat
Molekylvægt (g/mol) 242.27
Formel vægt 242.0943