Få mere at vide
Methyl Benzenesulphonate, Mikromol™
Artikelnummer. 30050475
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30050475 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30050475 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0858.13
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Methyl Benzenesulphonate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl Benzenesulphonate
CAS 80-18-2
Analyt- eller komponentnavne Methyl Benzenesulphonate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C7 H8 O3 S
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Methyl Benzenesulphonate, Atracurium Besilate Imp. J (EP), Atracurium Imp. J (EP), Atracurium Besilate Impurity J, Atracurium Impurity J
InChI formel InChI=1S/C7H8O3S/c1-10-11(8,9)7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
SMIL COS(=O)(=O)c1ccccc1
IUPAC navn methyl benzenesulfonate
Molekylvægt (g/mol) 172.2
Mængde 100 mg
Formel vægt 172.0194 g/mol