Få mere at vide
Methyl Benzenesulphonate, Mikromol™
Beskrivelse
Methyl Benzenesulphonate
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl Benzenesulphonate |
| CAS | 80-18-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | Methyl Benzenesulphonate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C7 H8 O3 S |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Methyl Benzenesulphonate, Atracurium Besilate Imp. J (EP), Atracurium Imp. J (EP), Atracurium Besilate Impurity J, Atracurium Impurity J |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8O3S/c1-10-11(8,9)7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3 |
| SMIL | COS(=O)(=O)c1ccccc1 |
| IUPAC navn | methyl benzenesulfonate |
| Vis mere |