Få mere at vide
Methyl Benzenesulfonate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl Benzenesulfonate |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8O3S/c1-10-11(8,9)7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3 |
| Formel vægt | 172.0194 |
| Procent renhed | >95% |